QCMIC015
Fungi and Yeast - WS QC
NACRES:
NA.85
Niveau de qualité
100
Qualité
certified reference material
Conditionnement
set of
manufacturer/tradename
RTC QC-MIC-015
Secteur à la Une
Environmental
Food and Beverages
Expédié(e)(s) dans
wet ice
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Conditionnement
This sample is provided as a stable Vitroid requiring hydration. The sample is provided in duplicate. This product does not contain the phosphate buffered hydrolyzing solution. The buffer can be ordered separately under the number Z699489(Aldrich).
Caractéristiques
View example COA for QCMIC015
Note - The link provided is an example certificate of analysis (COA) only and may not be the lot that you receive. All analytes may not be present or certified for each lot, and analyte concentrations will vary by lot.
Autres remarques
This sample is designed for the quantitative analysis of Total Fungi and Yeast. Refer to the Certificate of Analysis for additional information.
Informations légales
Vitroid is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
RID ADR
UN3373 - class 6.2 Biological substance, Category B
WGK Allemagne
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Point d'éclair C
Not applicable
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.