Documents
24420C
SAFC
Milieu sans sérum EX-CELL® 420 pour cellules d'insectes
with L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for insect cell culture
Se connecterto View Organizational & Contract Pricing
Numéro MDL:
Niveau de qualité
Forme
dry powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Temp. de stockage
2-8°C
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Catégories apparentées
Description générale
EX-CELL 420 is a complete medium developed and optimized for the serum-free growth of Sf9 and Sf21 insect cell lines. Cells can be subcultured directly into EX-CELL 420 from serum-free or serum-supplemented media without adaptation. Cultures in EX-CELL 420 routinely reach cell densities greater than 1 × 107 cells/mL with greater than 95% viability. Suspension cultures can be maintained, without refeeding, for more than 10 days. Sf9 and Sf21 cells have been carried for more than 20 passages in EX-CELL 420 with no loss of viability. Protein expression and virus production are improved over serum-containing media.
Application
EX-CELL 420 est un milieu complet développé et optimisé pour la croissance sans sérum des lignées cellulaires d'insecte Sf9 et Sf21. Les cellules peuvent être mises en sous-culture directement dans EX-CELL 420 à partir de milieux exempts de sérum ou enrichis en sérum, sans adaptation. Les cultures dans EX-CELL 420 atteignent généralement des densités cellulaires supérieures à 1 × 107 cellules/ml avec une viabilité supérieure à 95 %. Les cultures en suspension peuvent être conservées, sans réalimentation, pendant plus de 10 jours. Des cellules Sf9 et Sf21 ont subi plus de 20 passages dans EX-CELL 420 sans perte de viabilité. Ce milieu permet d'améliorer l'expression protéique et la production virale comparativement aux milieux à base de sérum.
Quantité
Formulated to contain 30.8 grams of powder per liter of medium.
Informations légales
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Les références de produits sont combinées avec des tailles de conditionnement/quantités lorsqu'elles figurent sur le site Internet (exemple : T1503-25G). Assurez-vous de ne saisir QUE la référence du produit dans le champ Référence produit (exemple: T1503).
Exemple
T1503
Référence du produit
-
25G
Conditionnement/Quantité
Autres exemples :
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
entrer en tant que 1.000309185)
Vous rencontrez des difficultés ? N'hésitez pas à contacter le Service technique pour obtenir une assistance
Les numéros de lot figurent sur l'étiquette des produits après les mots 'Lot' ou 'Batch'.
Produits Aldrich
  • Si vous trouvez un numéro de lot tel que TO09019TO, saisir le numéro de lot 09019TO sans les deux premières lettres.
  • Si vous trouvez un numéro de lot avec un code de remplissage tel que 05427ES-021, saisir le numéro de lot 05427ES sans le code de remplissage -021.
  • Si vous trouvez un numéro de lot avec un code de remplissage tel que STBB0728K9, saisir le numéro de lot STBB0728 sans le code de remplissage K9.
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ?
Dans certains cas, un COA peut ne pas être disponible en ligne. Si votre recherche ne vous a pas permis de trouver le COA que vous recherchiez, vous pouvez en demander un.
Demander un COA