EMU031831
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cd160
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
100
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CAGCATGCAAAGAATCCTGATGGCCCCTGGCCAAAGCTGCTGTGCCCTGGCCATCCTGCTGGCAATTGTGAACTTCCAACATGGTGGATGTATTCATGTCACCAGCTCAGCATCCCAGAAAGGAGGGCGACTGGACCTCACCTGTACTTTGTGGCACAAGAAAGACGAAGCTGAGGGGCTAATACTCTTCTGGTGCAAAGACAATCCTTGGAACTGTTCCCCTGAGACCAGCTTAGAACAGCTTAGGGTTAAAAGGGATCCTGAGACAGATGGCATCACTGAAAAGTCATCTCAGTTGGTGTTCACCATAGAACAAGCTACACCATCAGACAGTGGGACCTACCAGTGCTGTGCCAGAAGCCAGAAACCAGAAATCTACATTCATGGCCACTTTCTCTCCGTTCTAGTCACAGGGAACCACACAGAGATAAGACAGAGACAAAGGTCACACCCTGACTTCAGCCATATCAACGGC
N° d'accession Ensembl | souris
N° d'accession NCBI
Expédié(e)(s) dans
ambient
Temp. de stockage
−20°C
Gene Information
mouse ... CD160(54215), Cd160(54215)
Description générale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit
SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
RID ADR
NONH for all modes of transport
Flash Point(F)
Not applicable
Point d'éclair C
Not applicable
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.