PLA0137

Sigma-Aldrich

Rabbit anti-RCD8 Antibody, Affinity Purified

Powered by Bethyl Laboratories, Inc.

Synonyme(s):
human enhancer of decapping large subunit, RCD-8, Ge-1, HEDL5, autoantigen Ge-1, GE1, RCD8, HEDLS, autoantigen RCD-8
NACRES:
NA.41

Source biologique

rabbit

Niveau de qualité

100

Forme d'anticorps

affinity purified immunoglobulin

antibody product type

primary antibodies

Qualité

Powered by Bethyl Laboratories, Inc.

species reactivity

mouse, human

Application(s)

immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000

N° d'accession

AAH4361.6

Expédié(e)(s) dans

wet ice

Temp. de stockage

2-8°C

Gene Information

rabbit ... RCD8(23644)

Immunogène

The epitope recognized by PLA0137 maps to a region between residue 1 and 50 of human RCD8 Autoantigen using the numbering given in entry AAH43616 (GeneID 23644).

Forme physique

Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide

Autres remarques

RCD8 has been identified as part of an mRNA decapping complex that includes the hDcp1, and hDcp2 decapping enzyme subunits. RCD8 is important to the functional interaction between hDcp1 and hDcp2 that is essential for regulated mRNA degradation and turnover. RCD8 has also been identified as an autoantigen in human serum.

Clause de non-responsabilité

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

RID ADR

NONH for all modes of transport

Flash Point(F)

Not applicable

Point d'éclair C

Not applicable

Certificat d'analyse
Certificat d'origine

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique

Réseaux sociaux

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Recherche. Développement. Production

Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.