PRS4955
Sigma-Aldrich
Anti-PIG-Y (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s):
Anti-Phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class Y, Anti-PreY
NACRES:
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
100
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
predicted mol wt 8 kDa
species reactivity
human, mouse
Application(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Conjugué
unconjugated
N° d'accession UniProt
Expédié(e)(s) dans
dry ice
Temp. de stockage
−20°C
Gene Information
human ... PIGY(84992)
Immunogène
a 16 amino acid peptide near the center of human PIG-Y.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4955.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
RID ADR
NONH for all modes of transport
WGK Allemagne
WGK 2
Flash Point(F)
Not applicable
Point d'éclair C
Not applicable
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.