RAB1282
Sigma-Aldrich
Human B7-H3 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
NACRES:
NA.32
species reactivity
human
Conditionnement
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Application(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3.2 ng/mL
standard curve range: 3.072-750 ng/mL
detection method
colorimetric
Expédié(e)(s) dans
wet ice
Temp. de stockage
−20°C
Gene Information
human ... CD276(80381)
Description générale
This ELISA antibody pair detects Human B7 Homolog 3 (CD276)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached
Protocolfor details.
Autres remarques
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictograms
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
RID ADR
UN 3264 8 / PGIII
WGK Allemagne
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Point d'éclair C
Not applicable
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.