SBP2327

Sigma-Aldrich

Caspase-12 (AB2) Blocking Peptide for PRS2327

NACRES:
NA.41

Niveau de qualité

100

Source biologique

synthetic

Forme

liquid

species reactivity

mouse, rat, human

Concentration

200 μg/mL

Expédié(e)(s) dans

wet ice

Temp. de stockage

−20°C

Immunogène

17 amino acids near the center of mouse Caspase-12.

Application

Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.

Liaison

This peptide blocks the action of antibody PRS2327.

Clause de non-responsabilité

Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.

RID ADR

NONH for all modes of transport

Flash Point(F)

Not applicable

Point d'éclair C

Not applicable

Certificat d'analyse
Certificat d'origine

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique

Réseaux sociaux

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Recherche. Développement. Production

Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.