SCP0256
Sigma-Aldrich
Tyrosine Specific Protein Kinase Inhibitor Peptide A
Empirical Formula (Hill Notation):
C111H168N30O35
Poids moléculaire:
2482.70
NACRES:
NA.32
Essai/Dosage
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥75%
Conditions de stockage
protect from light
Temp. de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Val-Ala-Pro-Ser-Asp-Ser-Ile-Gln-Ala-Glu-Glu-Trp-Tyr-Phe-Gly-Lys-Ile-Thr-Arg-Arg-Glu
Application
Tyrosine Specific Protein Kinase Inhibitor Peptide A (VAPSDSIQAEEWYFGKITRRE) is used in as a tyrosine-dependent protein kinase inhibitor.
WGK Allemagne
-
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.