SMB00237

Sigma-Aldrich

3-[(10Z)-10-Heptadecen-1-yl]-1,2-benzenediol

≥95% (LC/MS-ELSD)

Empirical Formula (Hill Notation):
C23H38O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire:
346.55
Numéro MDL:
ID de substance PubChem:

Essai/Dosage

≥95% (LC/MS-ELSD)

Forme

solid

Temp. de stockage

−20°C

SMILES string

CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCc1cccc(O)c1O

InChI

1S/C23H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-19-17-20-22(24)23(21)25/h7-8,17,19-20,24-25H,2-6,9-16,18H2,1H3/b8-7-

InChI key

FNLMCNKPGGHKQL-FPLPWBNLSA-N

Catégories apparentées

Description générale

Natural product derived from plant source.

Pictograms

CorrosionExclamation mark

Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

Conseils de prudence

RID ADR

NONH for all modes of transport

WGK Allemagne

WGK 3

Flash Point(F)

Not applicable

Point d'éclair C

Not applicable

Certificat d'analyse
Certificat d'origine

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique

Réseaux sociaux

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Recherche. Développement. Production

Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.