SML1716
Sigma-Aldrich
Neuropeptide S human trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s):
L-seryl-L-phenylalanyl-L-arginyl-L-asparaginylglycyl-L-valylglycyl-L-threonylglycyl-L-methionyl-L-lysyl-L-lysyl-L-threonyl-L-seryl-L-phenylalanyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-alanyl-L-lysyl- L-Serine, SFRNGVGTGMKKTSFQRAKS, NPS, Human neuropeptide S
Empirical Formula (Hill Notation):
C93H155N31O28S · xC2HF3O2
Poids moléculaire:
2187.48 (free base basis)
Niveau de qualité
100
Essai/Dosage
≥95% (HPLC)
Forme
film
Couleur
colorless
Expédié(e)(s) dans
wet ice
Temp. de stockage
−20°C
Conditionnement
1 mg in glass bottle
Actions biochimiques/physiologiques
Human Neuropeptide S is an endogenous agonist of human neuropeptide S receptor (NPSR) that modulates arousal, wakefulness, anxiety, fear-extinction, and fear memory consolidation.
RID ADR
NONH for all modes of transport
WGK Allemagne
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Point d'éclair C
Not applicable
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.