SML2291
Sigma-Aldrich
S119-8
≥98% (HPLC)
Synonyme(s):
Benzamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[4-(phenylamino)phenyl], 4-(tert-butyl)-N-(4-(phenylamino)phenyl)benzamide
Empirical Formula (Hill Notation):
C23H24N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire:
344.45
NACRES:
NA.77
Essai/Dosage
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temp. de stockage
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)NC2=CC=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2
Actions biochimiques/physiologiques
S119-8 is an inhibitor of viral nucleoprotein of influenza A and B. It showed synergistic effects with oseltamivir.
WGK Allemagne
WGK 3
Flash Point(F)
Not applicable
Point d'éclair C
Not applicable
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Kris M White et al.
ACS infectious diseases, 4(2), 146-157 (2017-12-23)
S119 was a top hit from an ultrahigh throughput screen performed to identify novel inhibitors of influenza virus replication. It showed a potent antiviral effect (50% inhibitory concentration, IC50 = 20 nM) and no detectable cytotoxicity (50% cytotoxic concentration, CC50...
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.