SRP5262
Sigma-Aldrich
SETMAR, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s):
METNASE
NACRES:
NA.32
Recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai/Dosage
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
66-69 kDa
N° d'accession NCBI
Expédié(e)(s) dans
dry ice
Temp. de stockage
−70°C
Gene Information
human ... SETMAR(6419)
Description générale
SETMAR or SET domain and mariner transposase fusion gene is a nonhomologous end-joining repair protein that regulates genomic integration of exogenous DNA by opening chromatin and facilitating joining of DNA ends. SETMAR has histone methyltransferase activity and methylates ′Lys-4′ and ′Lys-36′ of histone H3. SETMAR also has DNA nicking activity and may play a role in DNA repair. Human Pso4 forms a stable complex with SETMAR that regulates Metnase function in DNA repair. SETMAR has sequence-specific DNA-binding activity and recognizes the 19-mer core of the 5′-terminal inverted repeats (TIRs) of the Hsmar1 element.
Forme physique
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Notes préparatoires
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
RID ADR
NONH for all modes of transport
WGK Allemagne
WGK 1
Flash Point(F)
Not applicable
Point d'éclair C
Not applicable
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.