Merck
Passer à
Z353523
Finnpipette® Multistepper® pipette tips
sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
10 ea
Vérifier la disponibilité des articles du panier
266,00 €
252,70 €
A propos de cet article
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Manufacturer/tradename:
Finn 9401333
252,70 €
Tarif266,00 €Économiser 5 %
Promotion Internet uniquement
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
turquoise
sterility
sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
manufacturer/tradename
Finn 9401333
maximum volume
1.5 mL
volume range
1-1500 mL
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Multistepper is a registered trademark of Labsystems
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
Z353507P9685P8979
description
sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
description
non-sterile, bag of bulk
description
Finntip 300, non-sterile
description
Finntip 250 universal, sterile
manufacturer/tradename
Finn 9401333
manufacturer/tradename
Finn 9401300
manufacturer/tradename
Finn 9401250
manufacturer/tradename
Finn 9400263
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
material
turquoise
material
turquoise tip
material
orange
material
yellow
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
packaging
bag of bulk, pack of 400 ea (Packed in a bag)
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
packaging
rack of 96, pack of 960 ea (Racks)
maximum volume
1.5 mL
maximum volume
1.5 mL
maximum volume
300 μL
maximum volume
250 μL