Z372595
Sigma-Aldrich
Combs for vertical mini-gel, 11.3 cm wide
size 1.0 mm × 10 wells
Taille
1.0 mm × 10 wells
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Description générale
The following components are necessary to construct one complete single gel casting assembly: one set of glass plates, one set of spacers, one gasket, one comb, and gel casting clamps (one set of three for mini-size gel; two sets of three for standard size gels). Be sure to select the same length glass plates, spacers and gaskets; the same thickness spacers, comb and gasket.
For dual gel casting, order two of each component, but substitute dual gel casting clamps for the single gel casting clamps. For the second dimension of 2D electrophoresis, spacers, gaskets and a "1-well" comb must match the thickness of the first dimension tube gel.
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.