Documents
Z721336
FAST slide incubation chambers
dual well incubation chamber (for 2 Pad FAST Slides) 10/pk
Synonyme(s) :
hybridization chambers, incubation chambers, slide chambers
Nomenclature NACRES :
NB.22
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
Maine Mfg 10486087
Chambre, L × l
79 mm × 25.4 mm
Volume
300-400 μL
Puits, L × l × P
21 mm × 21 mm × 4 mm
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Description générale
Whatman array incubation chambers are designed for protein microarray applications on FAST Slides. The chambers provide a convenient way to carry out binding reactions on protein microarrays.
Used in conjunction with the FAST Frame or Chip Clip slide holder, the incubation chambers have a secure gasket design forming a tight, leak-proof seal with the FAST Slides. Simply remove the incubation chamber when the reaction is finished. These reusable chambers are recommended for use at room temperature and elevated incubation temperatures up to 76ºC. Disposable Chamber Covers are also available to prevent splashing and evaporation during incubations.
Autres remarques
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Déjà en possession de ce produit ?
Les documents relatifs aux produits que vous avez achetés par le passé ont été rassemblés dans la Bibliothèque de documents pour plus de facilité.
Vous avez des difficultés à trouver la référence de votre produit ou son numéro de lot ?
Les références de produits sont combinées avec des tailles de conditionnement/quantités lorsqu'elles figurent sur le site Internet (exemple : T1503-25G). Assurez-vous de ne saisir QUE la référence du produit dans le champ Référence produit (exemple: T1503).
Exemple
T1503
Référence du produit
-
25G
Conditionnement/Quantité
Autres exemples :
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
entrer en tant que 1.000309185)
Vous rencontrez des difficultés ? N'hésitez pas à contacter le Service technique pour obtenir une assistance
Les numéros de lot figurent sur l'étiquette des produits après les mots 'Lot' ou 'Batch'.
Produits Aldrich
  • Si vous trouvez un numéro de lot tel que TO09019TO, saisir le numéro de lot 09019TO sans les deux premières lettres.
  • Si vous trouvez un numéro de lot avec un code de remplissage tel que 05427ES-021, saisir le numéro de lot 05427ES sans le code de remplissage -021.
  • Si vous trouvez un numéro de lot avec un code de remplissage tel que STBB0728K9, saisir le numéro de lot STBB0728 sans le code de remplissage K9.
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ?
Dans certains cas, un COA peut ne pas être disponible en ligne. Si votre recherche ne vous a pas permis de trouver le COA que vous recherchiez, vous pouvez en demander un.
Demander un COA
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Nunc® Lab-Tek® Chamber Slide™ system 8 wells, Permanox® slide, 0.8 cm2/well, sterile, 96/cs
C7182
Nunc® Lab-Tek® Chamber Slide system