Z741684
Sartorius low-retention pipette tips
volume range 5-350 μL, refill tower
Matériau
colorless
Stérilité
non-sterile
Caractéristique
barrier: no
low retention
Conditionnement
pack of 960 ea (Refil)
manufacturer/tradename
Sartorius LH-L790352
Volume maximum
350 μL
Gamme de volumes
5-350 μL
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Catégories apparentées
Description générale
Sartorius Low Retention Tips have an extremely even and durable liquid-repellent surface for optimising the flow of the liquid while dispensing, for optimum sample recovery. Liquids with low surface tension, like detergents, slide easily off of the inner surface of the tip, leaving very little residue behind. This Low Retention feature is thus very useful in the following applications, where such viscous, detergent containing, liquids are often pipetted: PCR, real-time PCR, cloning, SDS-PAGE and other nucleic acid or protein analysis methods. The Ttps are designed for best possible fitting and sealing to secure the highest possible accuracy and precision. These pipette tips enable ergonomic and light tip attachment by being compatible with the Optiload feature in Sartorius Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipettes. Tip trays are colour-coded for easy matching with corresponding, colour-coded Sartorius pipettes.
Informations légales
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.