Merck
Passer à
Z741756
Manifold
4-Place
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Vérifier la disponibilité des articles du panier
101,00 €
95,95 €
A propos de cet article
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
95,95 €
Tarif101,00 €Économiser 5 %
Promotion Internet uniquement
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
polysulfone
feature
autoclavable, Includes necessary tubing – 1/8” i.d. silicone
manufacturer/tradename
IBI ACCFL0007
General description
The manifold allows for the connection and simultaneous delivery of media to flow cells and for consolidation of effluent from cells to the waste bottle. Comes with 1/8” i.d. silicone tubing attached and is autoclavable and re-usable.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
Z741755EZFITBASE6EZFITMHTA3
vibrant-m
Z741756
Manifold
vibrant-m
Z741755
Manifold
description
4-Place
description
3-Place
description
316L stainless steel, 6-place manifold base for filtration application
description
for use with EZ-Fit® filtration unit, pack of 3 units
material
polysulfone
material
polysulfone
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
feature
autoclavable, Includes necessary tubing – 1/8” i.d. silicone
feature
Includes necessary tubing – 1/8” i.d. silicone, autoclavable
feature
6-place manifold base for filtration application
feature
-
manufacturer/tradename
IBI ACCFL0007
manufacturer/tradename
IBI ACCFL0006
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manifold