Z743466
DuraSeal cling laboratory stretch film
size 4 in. × 500 ft
NACRES:
NB.35
manufacturer/tradename
Diversified Biotech DSC4-500
Taille
4 in. × 500 ft
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Catégories apparentées
Description générale
It Clings- Film can cling to itself and glass vessels
Heat Resistant - Softens at 100°C
Strong- Film can stretch 300-400% before breaking or tearing
Tight Sealing?- Forms an air tight barrier when stretched across openings
Versatile - Compatibile in more applications than Parafilm®
Informations légales
DuraSeal is a trademark of Diversified Biotech
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.