FAP89036
Pesticides and PCBs in milk powder
Niveau de qualité
100
Temp. de stockage
−20°C
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants / Pesticides
Bifenthrin, DDE-pp, Famoxadone, Fenvalerate, HCH-G (gamma hexachlorocyclohexane / lindane), Pendimethalin, Pyrazophos, PCB 52, PCB 153
WGK Allemagne
WGK 3
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.