K5139-U
Omnifit® EZ Benchmark Columns with 2 Fixed Endpieces
I.D. × L 15 mm × 250 mm
NACRES:
SB.52
manufacturer/tradename
Omnifit 006EZ-15-25-FF
Niveau de qualité
100
D.I. × L
15 mm × 250 mm
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Description générale
Omnifit® Labware complete columns are supplied assembled and ready for use, with tubing and fittings to connect the column into an existing system. Two configurations are available:
  • Non-adjustable with two fixed endpieces (-FF), a cost-effective option when height adjustment is not important.
  • One fixed endpiece as a bed support and one adjustable endpiece (plunger) to adjust the bed height (-AF). The adjustable endpiece is designed to give the user fine control over the movement of the endpiece, minimizing the risk of disturbance to the packed bed and giving 80mm of height adjustment.
Informations légales
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.