K5173-U
Omnifit® EZ Benchmark Replacement Glass Columns
I.D. × L 35 mm × 400 mm
NACRES:
SB.52
Niveau de qualité
100
manufacturer/tradename
Omnifit 006ERG-35-40
D.I. × L
35 mm × 400 mm
Vous recherchez des produits similaires ? Visit Guide de comparaison des produits
Description générale
Replacement glass columns are available in a wide range of bore sizes and lengths. This not only enables you to replace a column should breakage occur, but allows you to obtain several different length columns to use with endpieces you already have for that bore size. The modular nature of our column ranges means that for the ultimate flexibility you can mix and match column sizes with different endpiece types to your specific requirements.
Informations légales
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Certificat d'analyse
Certificat d'origine
Contacter notre Service technique
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.