Merck
Organoïdes
Coloration fluorescente d'organoïdes de colon dérivés de CSPi humaines, SCC300
Les organoïdes sont des regroupements complexes de cellules cultivées dans un milieu de culture 3D qui reproduisent bon nombre des caractéristiques physiologiques et génomiques de divers tissus ou organes. Les organoïdes sont dérivés de cellules souches embryonnaires (CSE), de cellules souches pluripotentes induites (CSPi) ou de cellules souches adultes (CSA). Ils se différencient via une série de signaux de signalisation contrôlables en un ensemble varié de types de cellules ressemblant à ceux présents dans les tissus physiologiques correspondants.
Une fois les conditions de culture et de différenciation établies pour un type d'organoïde donné, l'organoïde peut être créé de manière reproductible par les chercheurs en utilisant des méthodologies de culture cellulaire de base. La dernière décennie a connu une explosion d'avancées passionnantes dans ce domaine, notamment avec la génération et la caractérisation de nouveaux types d'organoïdes, ainsi que les applications de ces organoïdes faisant progresser la recherche en biologie fondamentale et le développement de nouveaux produits thérapeutiques.
Applications des organoïdes
Les organoïdes peuvent être des outils précieux pour la recherche translationnelle, notamment le développement de médecines personnalisées où la culture de modèles in vitro à partir d'individus humains peut permettre de mettre au point des produits thérapeutiques spécifiquement adaptés à chaque patient individuel.
Du fait de leur nature reproductible, il est possible d'étudier en parallèle la caractérisation des aspects génomiques, protéomiques, morphologiques et fonctionnels des organoïdes issus d'individus différents (ou de cellules dérivées de différents tissus provenant du même patient). En particulier, il a été montré que les organoïdes servant à l'étude des cancers (souvent appelés sphéroïdes) conservent certaines caractéristiques de leurs échantillons tumoraux d'origine. Les organoïdes peuvent être utilisés conjointement avec d'autres techniques de recherche avancées, par exemple avec des dispositifs de culture microfluidiques comme le système microfluidique ONIX pour développer des modèles avancés d'organes sur puce, ou des outils d'édition génomique comme CRISPR pour peaufiner l'affinage du modèle.
Organoïdes de côlon humain 3dGRO™
Les organoïdes de côlon dérivés de CSPi humaines, les milieux et les protocoles d'expert validés associés sont destinés aux chercheurs qui ont besoin d'un modèle accessible, reproductible et contrôlable de l'épithélium intestinal humain. Ces organoïdes offrent la complexité structurale et la diversité génétique/protéomique représentatives d'un tissu de côlon humain endogène. Lisez ce protocole technique pour en savoir plus sur la différenciation des CSPi en organoïdes de côlon ou pour commander des organoïdes de côlon.
Système de culture d'organoïde de poumon humain 3dGRO™
Organoïdes de poumon dérivés de CSPi humaines, cultivés avec le système de culture d'organoïde de poumon humain 3dGRO™
Notre système de différenciation d'organoïde de poumon dérivé de CSPi humaines offre aux chercheurs un système accessible, reproductible et contrôlable de culture de modèle d'organoïde d'épithélium de poumon humain. Ce système constitue une méthode validée de génération de modèles de voies aériennes ramifiées en 3D qui reflète l'organisation structurale et l'hétérogénéité cellulaire (y compris l'expression des marqueurs pulmonaires) de l'épithélium de poumon humain. Pour de plus amples informations et pour commander des organoïdes de poumon, rendez-vous ici.
Biobanque d'organoïdes gastro-intestinaux dérivés de patients 3dGRO™
Cette collection d'organoïdes hautement caractérisés et cryoconservés a été obtenue de manière éthique à partir d'échantillons de patients. Cette biobanque englobe des échantillons de multiples donneurs, extraits de divers zones du tube digestif, et représentatifs de tissus sains et malades. Ces échantillons constituent des organoïdes dérivés de patients prêts à l'emploi dans des milieux de culture optimisés, destinés aux chercheurs étudiant la biologie fondamentale et le développement de médicaments destinés à l'estomac, à l'intestin grêle ou au côlon humain. Pour en apprendre davantage sur cette collection validée, lisez notre article technique ici.
BIOBANQUE D'ORGANOÏDES PULMONAIRES DÉRIVÉS DE PATIENTS 3dGRO™
Nos organoïdes pulmonaires humains 3dGRO™ constituent un modèle idéal pour les chercheurs qui étudient le cancer du poumon et la façon dont les patients répondent aux chimiothérapies. Issue d'un approvisionnement éthique auprès de multiples donneurs, cette offre d'organoïdes authentifiés comprend des organoïdes d'adénocarcinome et de carcinome épidermoïde de xénogreffes dérivées de patients, de tissus de patients atteints d'un cancer métastatique ou de tumeurs primaires. Cette collection est composé de lignes d'organoïdes sains et malades de multiples genres, âges et profils mutationnels. Pour en apprendre davantage sur cette collection validée, lisez notre article technique ici.
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-10 de 10
Page 1 sur 1
Page 1 sur 1
Afficher 1-10 de 10
Comparer
Référence du produit
Description du produit
Tarif
Page 1 sur 1
Page 1 sur 1