Filtres à seringue Millex®
Référence en matière de filtration de petits volumes (1 à 200 ml), la constance inégalée des filtres à seringue Millex® stériles et non stériles dans la préparation d'échantillons a conduit au développement de nombreuses méthodes spécifiant leur utilisation. Notre processus de fabrication contrôlé garantit des performances de filtration fiables. Grâce à une perte d'échantillon réduite due à des volumes de rétention minimaux, les filtres à seringue Millex® sont idéaux pour une utilisation dans diverses applications, notamment:
- Préparation d'échantillons HPLC
- Tests de dissolution
- Échantillons non stériles difficiles à filtrer
- Filtration d'antibiotiques et d'additifs pour culture tissulaire
- Applications médicales
- Purge d'air et de gaz à l'aide de membranes PTFE hydrophobes
Produits
Filtres populaires
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Essayez notre Outil de sélection de produits
Filtres à seringue stériles Millex®
- Applications: stérilisation des réactifs de culture cellulaire tels que les milieux de culture cellulaire, les antibiotiques, les suppléments, les sérums, les virus pour infection et autres solutions biologiques
- Débit rapide et faible adhérence pour la préparation de milieux de culture cellulaire avec la membrane Millipore Express® PLUS en polyéthersulfone (PES).
- La membrane Durapore® PVDF est la membrane à la plus faible adhérence pour les solutions riches en protéines.
- La plupart sont marqués CE et/ou enregistrés auprès de la FDA pour un usage médical
- Lixiviation minimale des impuretés dans les solutions filtrées
- Les filtresà seringue Millex® de 50 mm ont une composition hydrophobe pour la filtration des gaz et la protection des pompes à vide en ligne, et sont autoclavables.
Filtres à seringue Millex® non stériles
- Applications: préparation d'échantillons par filtration pour les tests de dissolution, HPLC, UHPLC, LC-MS, chromatographie ionique (IC) et élimination générale des particules
- Les filtres Millex® en PTFE hydrophile sont certifiés HPLC pour leur faible teneur en substances extractibles.
- Meilleure récupération des échantillons de protéines avec les filtres à seringue Millex®Durapore® PVDF hydrophiles
- Les unités de filtration à seringue Millex® non stériles compatibles avec l'automatisation sont dotées d'un boîtier bombé qui permet une distribution fluide et fiable dans les stations de travail automatisées de préparation d'échantillons en éliminant le chevauchement entre les filtres sur le support de transport.
- Les filtres HPFMillex® non stériles comprennent un préfiltre en fibre de verre gradué pour éliminer les particules plus grosses et un filtre à membrane de 0,2 µm ou 0,45 µm pour la filtration fine. Cette combinaison de préfiltre et de membrane offre un débit nettement supérieur à celui des filtres standard sans média de préfiltration, en particulier lors de la filtration de solutions chargées en particules.
- Les filtres à seringue Millex® de 50 mm ont une composition hydrophobe pour la filtration des gaz et la protection des pompes à vide en ligne.
Membrane Durapore® PVDF
- Faible adhérence
Membrane Millipore Express® PLUS en polyéthersulfone (PES)
- Débits rapides et faible liaison protéique pour la préparation de milieux de culture cellulaire.
Membrane PTFE hydrophile
- Extractibles HPLC-UV les plus faibles avec la compatibilité chimique la plus large
Membrane PTFE hydrophobe
- Excellente résistance aux solvants; applications de ventilation
Membrane en nylon
- Large compatibilité chimique
MCE (esters de cellulose mixtes) Membrane
- Membrane polyvalente la plus couramment utilisée
Filtre en fibre de verre
- Clarification de solutions contenant des niveaux élevés de particules
Comment choisir les filtres Millex® en fonction du volume d'échantillon | |
|---|---|
| Volume de l'échantillon | Diamètre du filtre à seringue Millex® |
<1 ml | 4 mm |
1 – 10 ml | 13 mm |
10 – 100 ml | 25 – 33 mm |
4 – 8 L | 50 mm |
Ressources connexes
- Article: Syringe Filters
Answers to common syringe filter selection questions, such as sterile vs non-sterile, how to use, membrane and housing types, and pore size.
- Poster: Millex Wall Chart
Sterile Millex® syringe filters you can trust. Research Applications: Sterile filtration of tissue culture media and additives / Buffers / DMSO / Biological solutions.
- Article: Dissolution Testing Filtration
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
- Article: Filter Validation Studies for Pharmaceutical QC - Factors Affecting Analyte Binding
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
- Article: Universal Hydrophilic Syringe Filters: Millex® Hydrophilic PTFE Syringe Filters for Chromatography
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Webinaires connexes
Les tests de dissolution in vitro sont utilisés pour caractériser les composés médicamenteux tout au long de leur développement. Au début du développement d'un médicament, ils servent à étayer le choix d'une formulation particulière. Pendant la production du médicament, ils constituent un élément essentiel du processus de contrôle qualité et sont utilisés pour évaluer les changements dans les processus de fabrication ou la formulation. Pour que les résultats de dissolution soient significatifs à chaque étape, le test et le processus doivent être fiables, cohérents, prédictifs et précis.
Vous n'avez pas de compte ?Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.