Filtres de clarification en profondeur et solutions de prétraitement
Notre gamme de produits de clarification offre aux fabricants du secteur biopharmaceutique la flexibilité nécessaire pour éliminer efficacement les cellules, les débris cellulaires et autres contaminants insolubles, ainsi que pour purifier les différents flux de processus, du développement jusqu’à la production à grande échelle. Les filtres en profondeur Millistak+®, Millistak+® HC Pro et Clarisolve® sont disponibles sous forme de modules « Pod ».
Filtres Millistak+® HC Pro
Il s'agit de filtres en profondeur entièrement synthétiques à haute capacité, destinés à la clarification primaire et secondaire ainsi qu'aux applications de polissage en aval. Ils sont disponibles au format « Pod » pour une installation et une utilisation faciles.
Ces filtres sont plus propres et présentent une meilleure homogénéité d'un lot à l'autre par rapport aux médias filtrants à base de terre de diatomées (DE) et de cellulose (CE).
Filtres de profondeur Millistak+®
Ces filtres sont disponibles en formats « Pod » et lenticulaire.
- Les filtres Millistak+® HC combinent plusieurs couches de médias en profondeur chargés pour une meilleure rétention des particules et une capacité de filtration accrue dans les applications de clarification et de polissage.
- Les filtres Millistak+® CR40 contiennent du charbon actif dans une matrice de cellulose et améliorent l'élimination des HCP et des impuretés dans les applications de polissage.
- Les filtres Millistak+® DE sont des filtres de clarification à couche unique contenant de la terre de diatomées et un liant en résine chargée, destinés aux applications de clarification primaire ou secondaire.
- Les filtres Millistak+® CE sont des filtres de clarification à couche unique contenant de la cellulose, destinés aux applications de clarification primaire grossière.
Filtres en profondeur Clarisolve® et polymères de floculation
Les filtres en profondeur Clarisolve® présentent une structure à densité graduée conçue pour une clarification primaire efficace des récoltes de cultures cellulaires prétraitées.
- Le pDADMAC (poly(chlorure de diallyldiméthylammonium)) est un polymère cationique destiné à la floculation des débris cellulaires.
Accompagnement en matière de qualification, d'évaluation des risques et d'optimisation des processus
En complément de notre gamme de produits, le programme Emprove® propose trois types de dossiers destinés à accompagner les différentes étapes du développement et de la fabrication, telles que la qualification, l’évaluation des risques et l’optimisation des processus. Ces dossiers regroupent des données d’essais complètes spécifiques à chaque produit, des déclarations de qualité et des informations réglementaires dans un format facilement accessible, afin de simplifier la mise en conformité de vos activités.
Comment normaliser l'approche de développement d'un procédé de clarification en deux étapes afin de garantir la mise au point d'une opération unitaire robuste et évolutive.
pDADMAC pour le prétraitement des récoltes de cultures de cellules mammifères à l'aide de filtres en profondeur Clarisolve®, afin d'améliorer la clarification primaire et secondaire des flux d'alimentation floculés.
Rejoignez-nous pour découvrir des études de cas sur la séparation efficace des protéines de la cellule hôte (HCP), des fragments d'anticorps et des substances de faible poids moléculaire à partir de solutions contenant des anticorps monoclonaux.
Articles connexes
- Article : Les filtres de profondeur synthétiques comme approche globale pour la filtration des virusSynthetic depth prefilters improve virus filter performance for diverse mAb formats, improving throughput, efficiency, and yield.
- Flocculants, like pDADMAC, remove cell debris during downstream monoclonal antibody production, but their adoption has been difficult due to perceived regulatory concerns.
Documents associés
- Guide : Dossier explicatif
Produits à usage unique et réutilisables pour la mise au point et la mise en œuvre réussies de procédés de clarification performants.
- Brochure : Gamme Millistak+® et Clarisolve®
Découvrez en un coup d'œil la gamme Millistak+® et les filtres en profondeur Clarisolve®.
- Fiche technique : Filtres synthétiques en profondeur Millistak+® HC Pro
Filtres en profondeur entièrement synthétiques destinés à la clarification et à la filtration en aval.
- Fiche technique : Système de filtration en profondeur à charbon actif Millistak+® Pod
Le média filtrant en profondeur Millistak+® carbon (CR) contient du charbon actif permettant d'éliminer la couleur et les contaminants à l'état de traces.
- Dépliant : Emballage optimisé pour les filtres à profondeur Millistak+® et Clarisolve®
Un conditionnement optimisé pour nos filtres en profondeur « Clarification Pod », conçu pour vous faire gagner du temps, réduire les déchets et simplifier vos opérations, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs en matière de développement durable.
- Fiche technique : Solutions de clarification pour les flux d'alimentation prétraités
Associés, le polymère pDADMAC et les filtres en profondeur Clarisolve® constituent une solution efficace pour la récolte de cultures à haute densité cellulaire, qui peut être facilement intégrée aux plateformes de clarification existantes.
- Fiche technique : Système de filtration en profondeur jetable Millistak+® Pod
Les filtres à cartouche haute performance sont idéaux pour la clarification primaire et secondaire dans les applications en laboratoire, à l'échelle pilote et à l'échelle industrielle.
- Note d'application : Études d'évolutivité pour les appareils Millistak+® HC et Millistak+® HC Pro Micro 20
Optimisation à grande et à petite échelle de la clarification primaire et secondaire avec les grades de médias C0HC, D0HC, X0HC, C0SP, D0SP et X0SP.
- Note d'application : Procédé générique de fabrication de vaccins à base de particules pseudo-virales (VLP)
Une particule de type viral (VLP) est une nanoparticule biologique constituée de l'enveloppe protéique protectrice d'un virus.
- Guide : Performances du filtre en profondeur jetable Millistak+® Pod
Le présent document de référence a pour objectif de faciliter l'évaluation et la validation des filtres en profondeur Millistak+® Pod destinés aux applications de clarification.
- Note d'application : Charbon actif Millistak+® pour la purification en aval des anticorps monoclonaux
Le présent document démontre que le charbon actif Millistak+® est capable de réduire la teneur en HCP des pools d'élution de la protéine A dans diverses conditions de solution.
- Note d'application : Réactif floculant DADMAC destiné à être utilisé avec les filtres en profondeur Clarisolve®
Le pDADMAC améliore l'élimination des contaminants en favorisant la floculation par charge des particules chargées négativement.
- Guide d'utilisation : filtres de profondeur Pod
Ce document est un guide complet destiné aux utilisateurs de filtres en profondeur de type « pod ».
- Guide d'utilisation : filtres μPod®
Ce document est un guide complet destiné aux utilisateurs des filtres µPod®.
Vous n'avez pas de compte ?Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.