La sécurité virale est un aspect déterminant de la bioproduction, essentiel pour garantir la sécurité des médicaments administrés aux patients. La filtration des virus, ou nanofiltration, sépare les virus par exclusion stérique. C'est un maillon important de la sécurité virale dans les procédés downstream. Votre travail mérite nos solutions Viresolve®, des produits de référence de grande renommée.
Viresolve® Pro est une solution de base complète et modulable pour la clairance virale dans les procédés downstream de production d'anticorps monoclonaux et de protéines recombinantes. Cette solution de filtration de virus à l'efficacité reconnue assure une rétention virale et une productivité maximales dans une grande diversité de conditions opératoires.
Principaux avantages :
Faciles à utiliser, ces filtres à usage unique sont déclinés en petits formats pour la mise au point des procédés et les études de clairance virale, ou en plus grands formats pour la production aux échelles pilote et commerciale. Tous les dispositifs Viresolve® Pro sont soumis à un test d'intégrité lors de la fabrication, ce qui garantit la qualité et la reproductibilité des résultats.
Les préfiltres retiennent les agrégats protéiques et les autres impuretés du procédé qui limitent la capacité des filtres antivirus à petits pores, comme le dispositif Viresolve® Pro. La mise en place de préfiltres améliore la capacité et l'homogénéité des opérations de filtration virale. Notre gamme de préfiltres comprend les produits suivants :
Faciles à utiliser, ces filtres à usage unique sont déclinés en petits formats pour la mise au point des procédés et les études de clairance virale, ou en plus grands formats pour la production aux échelles pilote et commerciale.
Les filtres Viresolve® font partie du programme Emprove® qui propose trois types de dossiers pour faciliter différentes étapes des opérations de développement et de fabrication comme la qualification, l'évaluation des risques et l'optimisation des procédés. Ces dossiers réunissent un ensemble complet de données d'analyse, d'attestations de qualité et d'informations réglementaires spécifiques à chaque produit, dans un format facilement accessible.
La solution Viresolve® Pro vient compléter notre vaste gamme de produits et de services, soutenue par des équipes possédant des décennies d'expertise technique et proposant des solutions complètes pour répondre à vos besoins en matière de sécurité virale.
Fiche technique : Viresolve® Pro
Guide de sélection de produits : Viresolve® Pro Solution Prefilter Selection Guide
Poster : Quality by Design (QbD) Approach to Virus Filtration Operations
Brochure : The Science of Managing Change for Filters
Brochure : Viral Safety Assurance: Prevent, Detect, Remove
Vidéo : Viresolve® Pro Solution Overview
Webinaire : Quality by Design for Virus Filtration
Note technique : Considerations for Use of the Viresolve® Pro Micro 40 Scaling Tool
Note d'application : Virus Retention Performance of Viresolve® Pro Devices under a Range of Processing Conditions
Note d'application : Multi-Tier Approach to Assuring Virus Retention and Integrity of Viresolve® Pro Devices
Note d'application : Scalability of the Viresolve® Pro Solution Using the Micro 40 Scaling Tool
Article : Virus Filtration Process Development Optimization
Webinaire : Viral Clearance with Viresolve® Pro Solution: Prefiltration Strategies for Optimizing Performance
Webinaire : Parvovirus-Retentive Filter Performance and Removal Mechanisms During Process Interruptions
Webinaire : Evaluating Viral Clearance for Continuous Processes
mAbsizer™ Calculator