Nom du produit
MISSION® esiRNA targeting human CDH6
Référence de produit
EHU052271
Marque du produit
SIGMA
Numéro CAS
Poids moléculaire
Test
Caractéristique
Appearancecolorless liquid
Concentration200 ng/µL
PCR Product - Gel ElectrophoresisPass
PCR Product - DNA SequencingPass
Concentration - OD260 or Fluorescence IntensityPass
Purified RNaseIII - Gel ElectrophoresisPass
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.