Nom du produit
Procalcitonin human recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Référence de produit
SRP6003
Marque du produit
SIGMA
Numéro CAS
1476823-80-9
Poids moléculaire
Test
Caractéristique
AppearanceReport result
Purity by SDS-PAGE≥98 %
BioactivityHuman Procalcitonin was tested using Biomerieux reagents on the Min-Vidas.
Réseaux sociaux
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Recherche. Développement. Production
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.