固相萃取(SPE)
固相萃取(SPE)是一种专门用于在色谱分析(如HPLC、GC、TLC)前进行快速、选择性样品制备和纯化的技术。在SPE过程中,通过萃取、分配和/或吸附到固相固定相上,从液态样品中分离出一种或多种分析物。
精选分类
固相萃取(SPE)是一种专为色谱分析(如HPLC、GC、TLC)前的快速、选择性样品制备和纯化而设计的技术。在SPE过程中,通过萃取、分配和/或吸附到固相固定相上,从液体样品中分离出一种或多种待测物。
通过SPE进行样品制备,可将样品的原始基质转变为更简单的基质环境。这使得样品更适合后续的分析色谱,通常能简化并提高最终的定性与定量分析效果。更简单的样品基质还能降低对分析系统的要求,从而可能延长系统的使用寿命。
优化后的 SPE 流程可让您:
- 转换样品基质,使其与目标色谱方法更兼容。
- 浓缩分析物(痕量富集),以提高灵敏度。
- 去除在色谱分析过程中导致高背景、误导性峰和/或灵敏度较低的干扰物。
- 保护分析柱免受污染物影响。
- 实现萃取过程的自动化。
SPE 是如何工作的?
在 SPE 中,固定相(吸附剂或树脂)通过强而可逆的相互作用与分析物或杂质结合,从而从复杂样品中可靠、快速地萃取目标分析物。
SPE 具有选择性和多功能性,因为针对不同的待测物和基质,可选用多种不同的吸附剂和洗脱条件。常见的 SPE 吸附剂包括:
- 以二氧化硅为基础的
- 反相(C18、C8、氰基、苯基)
- 正相(硅胶、二醇、NH₂)
- 离子交换(SAX、WCX、SCX)
- 碳基
- 聚合物基(各种组成、不同官能团)
- 其他,例如 Florisil®(硅酸镁)或氧化铝
- 混合床:几乎所有上述材料的任意组合,以顺序分层形式排列
固相萃取(SPE)策略
在“吸附-洗脱 SPE”中,目标分析物被吸附剂捕获,而基质干扰物则通过色谱柱。在“干扰物去除 SPE”中,基质干扰物被吸附剂捕获,而目标分析物则通过色谱柱。HybridSPE 和 QuEChERS SPE 方法均通过干扰物去除原理工作。
最佳的SPE方法取决于待测物的结构、溶解度、极性和亲脂性(分配系数)。已有相关选择指南,可帮助针对具体应用选择最合适的固定相和溶剂。
SPE的常见应用
SPE 常用于制药、临床和高通量诊断检测、法医、环境以及食品/农用化学品行业,涉及以下方面的分析:
- 生物体液中的药物化合物和代谢物
- 生物体液中的滥用药物
- 饮用水和废水中的环境污染物
- 食品/农业基质中的农药、抗生素或真菌毒素
- 蛋白质和肽的脱盐
- 脂质的分馏
- 水溶性及脂溶性维生素
相关文章
- 离子交换法在固相萃取中的应用、抗衡离子选择性和离子交换及基本步骤。
- 使用 HPLC 和 SPE 的离子交换聚合物基颗粒测定燕麦片和婴儿谷物中的草甘膦及相关化合物。获得低水平的检测结果。
- Supel™Swift HLB SPE是一种具有亲脂性和亲水性官能团的聚合物吸附剂,可用于对各种极性不同的分析物进行固相萃取。它可以节省时间,实现更快的流速以及极低的信号增强/抑制比。
- 使用分子印迹聚合物SPE提取安非他明及相关药物
- Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.
- 查看全部 (45)
相关协议
- 为了使用β-葡糖醛酸酶优化水解,必须对每种待分析的葡糖苷酸代谢物进行某些因素的评估,例如孵育时间、温度、水解pH、酶源和酶浓度。
- 固相萃取中反相SPE方法。与正相或离子交换SPE相比,反相SPE被认为是选择性最低的保留机制。
- Fast, high-resolution separations of procainamide labeled glycans - dextran ladder, human IgG and cetuximab
- In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
- Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
- 查看全部 (34)
查找更多文章和操作规程
我们能为您提供什么帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 custserv@sial.com
或致电 +1 (800) 244-1173
其他支持
- 色谱图搜索
使用色谱图搜索功能来鉴定样品中的未知化合物。
- Calculators & Apps
Web Toolbox - science research tools and resources for analytical chemistry, life science, chemical synthesis and materials science.
- 客户支持请求
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- 常见问题解答
请查阅我们的“常见问题解答”,了解有关我们产品和服务的常见问题及其解答。