用于制造的细胞培养
培养细胞用于生产疫苗、治疗性蛋白质和抗体等生物制品以及细胞治疗产品。随着对生物疗法和疫苗需求的增加,人们对通过开发更高效的细胞培养工艺越来越感兴趣:
- 提高产量的细胞系和细胞培养物
- 优化扩增和生产的细胞培养基
- 增强细胞生长和可扩展性的生物反应器
特色类别
用于生产的细胞培养系统
尽管细菌、酵母和昆虫细胞表达系统能够过量表达重组蛋白,但哺乳动物细胞最常用于生物制剂的生产,因为它们能够繁殖人类病毒、表达单克隆抗体,并结合糖基化等翻译后修饰,这对生产有效的生物制剂至关重要。目前已开发出几种哺乳动物细胞系,包括 CHO、淋巴瘤(NS0、SP2/0)和人类胚胎肾脏(HEK)细胞,用于生产高水平的治疗蛋白和抗体。CRISPR-Cas系统等基因编辑技术的进步通过修改宿主细胞基因组来操纵细胞生长和凋亡,并促进基因产品的翻译后修饰,从而进一步提高了生产效率,改善了产品质量。
用于生物制剂生产的培养基
培养基优化是开发用于生物制剂生产的细胞培养工艺的另一个关键组成部分。不含血清和动物来源成分的合成细胞培养基通常用于生物制剂的生产,以减少未定义的培养基和补充剂所固有的变异性;消除工艺污染物和偶联剂的存在;以及降低意外/不良反应的风险。
生物反应器是用于上游工艺和生产的大型培养装置,在扩大和扩展细胞培养生产规模方面发挥着关键作用。典型的种子列车细胞扩增过程包括解冻低温保存的细胞,然后将其连续扩增到较大的培养容器中,包括烧瓶、旋转器和搅拌式生物反应器。当培养量和细胞密度达到最佳状态时,再将培养物转移到生产生物反应器中。生物反应器提供可控的微环境和营养输送,以调节细胞的生长和分化,提高标准化和可重复性。不锈钢搅拌罐生物反应器仍常用于生产,但一次性使用的一次性生物反应器正在被采用,以提高灵活性并减少传统永久性设备清洁和消毒所需的停机时间。
相关文章
- In this study, nine commercially available, chemically defined media and feed combinations from different vendors were assessed for producing monoclonal antibody in Chinese hamster ovary (CHO) cells.
- Modified amino acids are inhouse manufactured amino acid derivatives with specific properties enabling the intensification of cell culture processes.
- SAFC's Dry Powder Media facility expansion supports industrial biopharmaceutical market growth.
- 我们开发了多种工具,可让您比以往更快、更轻松地为您特定的CHO克隆开发优化的培养基配方。
- 基因工程和克隆的发展为研究领域开辟了表达和分离异源蛋白质的许多可能性。技术上巨大进步使得能够大规模表达和分离重组蛋白。
- 查看全部 (28)
查找更多文章和协议
我们能提供哪些帮助
如有任何问题,请提交客户支持请求
或与我们的客户服务团队联系:
发送电子邮件[email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
额外支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.