肽合成
肽由两个或多个通过酰胺键连接的氨基酸组成,形成一条通常由2至70个氨基酸组成的氨基酸链。肽与蛋白质的区别在于,其无需折叠即可发挥生物活性。 肽在体内以肽类激素的形式存在,例如血管紧张素、LHRH、脑啡肽等,同时也作为动植物中的毒素存在。肽作为药物研发的先导化合物以及独立的药物本身,备受关注。它们还应用于疫苗、生物材料、组织学探针中,并被大量用作抗原以产生抗体。
肽可通过溶液法或固相法进行化学合成。该过程涉及在N-保护的氨基酸与具有游离氨基及受保护羧基的氨基酸之间,定向且选择性地形成酰胺键。在固相合成中,羧基保护基被连接到聚合物载体上。 键形成后,二肽的氨基保护基被去除,随后与下一个N-保护的氨基酸进行偶联。
精选分类
图2用于Boc固相肽合成(SPPS)的侧链保护基
图3。Fmoc固相肽合成(SPPS)中的侧链保护基
相关文章
- Novabiochem® offers polymer supports for solid phase peptide synthesis, suitable for various peptide lengths and sequences.
- 查看全部 (14)
相关协议
- Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.
- We provide an overview of our available reagents, together with recommendations and details of their use for synthesis of peptides containing post-translationally modified amino acids.
- A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
- 查看全部 (7)
查看更多文章和操作规程
我们能为您提供什么帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客服团队:
发送电子邮件至 custserv@sial.com
或致电 +1 (800) 244-1173
其他支持
- 色谱图搜索
使用色谱图搜索功能来鉴定样品中的未知化合物。
- Calculators & Apps
Web Toolbox - science research tools and resources for analytical chemistry, life science, chemical synthesis and materials science.
- 客户支持请求
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- 常见问题解答
请查阅我们的“常见问题解答”,了解有关我们产品和服务的常见问题及其解答。