食品和饮料检测的化学分析
对食品和饮料进行化学分析,旨在确保食用安全、产品质量及产品真实性。 化学分析是保障食品标签准确性的先决条件,也是保护消费者免受食品掺假、误标以及不安全饮料危害的重要手段。为实现这些目标,必须采取综合措施,包括制定适当的食品法规、加强食品主管部门的监管、由食品安全机构和高校开展持续研究以增进对食品及食品加工的认识,以及提高食品行业的责任意识。
精选分类
由于食品和饮料行业产品进入市场的过程较为复杂,这种综合监测方法显得尤为重要。例如,加工肉类的污染可能源于生产过程,但也可能源于动物饲料,甚至源于饲料种植所用的土壤。
因此,食品饮料行业的分析检测范围也延伸至环境检测(例如土壤和水质检测、空气监测)。食品饮料分析与质量控制采用的分析方法和仪器检测手段,旨在检测产品的安全性、质量和营养价值。现代饮食中的复杂化合物会在化学检测实验室中,依据全球及当地法规进行分析。
包装食品和饮料的营养数据
包装食品的营养数据对于帮助消费者根据饮食需求做出明智决策,或管理与饮食相关的疾病至关重要。 因此,标签法规对食品包装上的营养标签(营养素、含量及热量值)提出了详细要求。制造商对碳水化合物(糖、糖类)、膳食纤维、有机酸、糖醇、脂肪(脂肪酸、脂肪酸酯、甘油酯)、蛋白质(氨基酸、肽)、钠、维生素和矿物质等营养素进行的额外检测,对于确保营养成分声明的一致性至关重要。
食品与饮料安全中的污染物检测
食品化学安全分析确保产品不含过敏原、有害农药残留、重金属、真菌毒素及兽药残留,从而保障食品安全。随着作物保护和食品生产工艺的进步,食品产量得以提高。与此同时,政府监管机构也在持续审查这些进步带来的长期影响——例如为确保充足作物产量而增加农药使用量——以确保其不会造成危害。
食品掺假与虚假标注的分析检测
食品真实性检测通过保护消费者免受食品掺假和误标之害,确保了食品的完整性。分析方法用于检测成分替换或非法添加化学物质的行为,这些行为会改变或掩盖食品的特性。
相关文章
- 分步操作说明:将各种蔬菜中的硝酸盐还原为亚硝酸盐后,配合格里斯试剂使用Reflectoquant®测试试剂盒和反射计通过反射法测定含量。
- 一种易于使用、经济且基于只能手机的测量牛奶和奶制品pH的方法,此方法使用 MQuant® pH 测试试纸条和 MQuant® StripScan 应用程序。
- 查看全部 (82)
相关协议
- 分步操作说明:使用Spectroquant®试纸条和反射计通过反射法测定软饮料中的蔗糖含量,非常适合过程控制和现场测试使用。
- 萃取化后采用格里斯法进行光度测定
- Spectrophotometric Griess assay protocol for quantitative nitrite analysis in dried meat after extraction with potassium hydrogen phthalate.
- 查看全部 (34)
查看更多文章和操作规程
相关资源
- 应用说明:根据GB/T 21323-2007标准测定猪肉中8种氨基糖苷类抗生素的含量
参照 GB/T 21323-2007 方法,建立了一种液相色谱-质谱联用(LC-MS/MS,电喷雾正离子模式)方法,用于测定猪肉中斯皮克霉素、希克霉素 B、二氢链霉素、阿米卡星、卡那霉素、托布霉素、庆大霉素和新霉素这 8 种氨基糖苷类抗生素的残留量。
- 应用说明:采用QuEChERS净化法结合LC-MS/MS测定绿茶中的草甘膦、草铵膦和AMPA
建立了一种基于QuEChERS法-液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)的方法,用于测定绿茶中的草甘膦、草铵膦和AMPA。
我们能为您提供什么帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客服团队:
发送电子邮件至 custserv@sial.com
或致电 +1 (800) 244-1173
其他支持
- 色谱图搜索
使用色谱图搜索功能来鉴定样品中的未知化合物。
- Calculators & Apps
Web Toolbox - science research tools and resources for analytical chemistry, life science, chemical synthesis and materials science.
- 客户支持请求
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- 常见问题解答
请查阅我们的“常见问题解答”,了解有关我们产品和服务的常见问题及其解答。