Merck
表观遗传学
利用 DNA 甲基化、组蛋白修饰和 RNA 调节绘制表观遗传机制图。
表观遗传机制
表观遗传学领域已成为从事癌症、神经退行性疾病和成瘾研究的科学家们关注的一个重要领域。表观遗传学机制涉及暂时激活或抑制基因表达。有趣的是,这些变化虽然不会永久改变 DNA 序列,但却可以代代相传。表观遗传学的三种主要机制是 DNA 甲基化、组蛋白修饰和 RNA 调节。
特色类别
用于碳水化合物(包括单糖、双糖、寡糖和多糖)生化研究的实验室设备。
化学生物学
我们市场领先的化学生物学产品为生物共轭以及生物分子和多肽合成提供了专业而简单的解决方案。
选购产品
用碱性磷酸酶(AP)染色的 H9 人类 ES 细胞
干细胞
ES和iPS细胞合格产品为干细胞研究人员提供可靠的培养解决方案,包括培养基和分化工具。
选购产品
DNA甲基化
DNA甲基化是最著名的表观遗传学机制。它通常涉及一种甲基转移酶,该酶可帮助在胞嘧啶的第五个位置(C5)上添加一个甲基。这种添加主要发生在胞嘧啶-磷酸鸟嘌呤(CpG)二核苷酸上。不过,非 CpG 甲基化也会发生。DNA 甲基化分析通常有助于了解基因表达。这类分析的例子包括通过消化DNA进行甲基化定量,然后通过高效液相色谱法、质谱法或使用硫酸氢钠转化法进行分析,最后进行PCR测序和分析。
组蛋白修饰
组蛋白修饰是另一种典型的表观遗传机制。它涉及通过乙酰化、甲基化、磷酸化和其他影响基因表达的机制来改变组蛋白的各种方式。组蛋白是一种蛋白质,与 DNA 一起构成核小体。核小体束形成染色质,构成染色体。一般来说,组蛋白的修饰发生在组蛋白的 N 端尾部,其中赖氨酸或精氨酸的比例较高。
RNA调控
与其他表观遗传机制相比,人们对RNA调控的了解较少。RNA信号被认为通过调节染色质结构在表观遗传学中发挥作用。研究人员正在研究 mRNA 和特定的非编码 RNA(如长非编码 RNA 和微 RNA)如何调控基因表达。此外,染色质分离RNA纯化(ChIRP)或RNA免疫沉淀(RIP)测定可用于了解染色质和RNA之间的关系以及RNA在表观遗传学中的作用。
文件搜索
想了解更多具体信息?
访问我们的文档搜索,查看数据表、证书和技术文档。
查找文件