蛋白质浓缩和缓冲液置换
蛋白质浓缩和缓冲液置换常用于蛋白质和抗体纯化、生物工艺和蛋白质组学分析流程。蛋白质、酶、抗体和病毒等大分子溶液的样品制备过程通常会使缓冲液产生大量与下游工艺或检测不兼容的稀释蛋白质和其他生物分子。提取样品后,通常需在分析或使用浓缩和澄清稀释蛋白质。
推荐类别
蛋白质浓缩
现有多种蛋白质浓缩方法,包括多孔滤膜过滤、高渗溶液透析和沉淀/盐析。超滤法相对便捷,在压力或离心力作用下借助半透膜浓缩蛋白,蛋白质变性、失活和降解程度极低。利用此技术,可让过量液体流经滤膜,截留下较大的蛋白质分子,通过缩减样品体积提高蛋白浓度。
蛋白质富集
所谓蛋白质富集,指浓缩生物样品中特定种类或亚型的蛋白质以便进一步分析。蛋白质富集法用于分离低丰度蛋白,可降低样品复杂程度。为改善下游蛋白质组学分析,富集过程会分离并浓缩靶标蛋白质。蛋白质富集过程常基于蛋白质分子量差异,利用超滤法分离蛋白质。
缓冲液置换和脱盐
纯化的蛋白质往往需要转移到合适的缓冲液中才可进一步分析。缓冲液置换、脱盐和去垢剂去除可采用以下方法:
- 透析:基于透膜能力去除渗透性小分子,如盐、去垢剂、溶剂和其他杂质。
- 柱层析:利用体积排阻法凝胶过滤柱去除盐分。
- 渗滤:在压力或离心力作用下,基于分子大小,借助多孔超滤膜去除盐、去垢剂和其他杂质。
相关文章
- 实验室规模的脱盐是一种成熟、简单、快速的方法,可以在将样品转移至所需缓冲液的同时快速去除低分子量污染物。
- 本页内容讨论了使用超滤膜进行蛋白样品制备的原理和优势。应用包括溶剂置换、蛋白样品浓缩或纯化。
- Amicon Pro 让蛋白纯化更简单。此系统可提供一致的样品制备,可实现更可靠的蛋白回收率、同时保证纯度、简化数据生成。
- Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
- Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
- 查看完整内容 (11)
相关实验方案
- 这些表格按pH值和pKa值提供常用缓冲液的配制信息。根据检测性质选择pH范围适用的缓冲液。
- This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
- User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
- 连续洗滤法清除蛋白或核酸样品中的去垢剂,即在过滤的同时连续补加不含去垢剂的缓冲液,保持样品体积恒定。
- 如要从少量(0.5-10 mL)样品中纯化抗体,推荐使用Amicon® Pro纯化系统。
- 查看完整内容 (26)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.