临床诊断用水
在生物医学实验室中,临床分析仪是至关重要的仪器,需要大量纯水才能持续运行,从而及时完成检测。任何与水相关的问题,例如水质或流速与预期不符,都可能导致分析仪停机,从而降低实验室的生产效率,并延迟向医疗专业人员及其患者提供检测结果。
以下信息旨在为临床实验室管理者以及负责生物医学实验室水净化系统的相关人员提供支持。请阅读本文,了解如何防止水中的污染物干扰准确、可靠的生化、血液学和免疫学检测结果。您还将了解到如何最大限度地提高水处理系统和分析仪的运行时间,从而提升临床实验室的运营效率。
精选分类
CLRW级水确保生物医学分析的准确性
纯水是生物医学实验室中至关重要的试剂,对临床检测以及自动化设备的冲洗和清洁不可或缺。水中的污染物、水质波动或供水中断都可能导致分析仪停机、潜在损坏以及实验室效率降低。
临床与实验室标准研究所(CLSI)将临床实验室试剂水(CLRW)定义为临床分析仪所需的水质标准。¹ 使用CLRW级水具有两大关键作用:
- 支持准确可靠的临床分析
- 保护分析仪免受污染、堵塞和损坏
水中的污染物对临床检测的影响
稳定的CLRW级水质对于获得可靠的检测结果至关重要。主要污染物及其影响包括:
- 无机离子(如钠、钙、镁、氯化物)可在有机和生化反应中充当催化剂
- 有机分子可能会干扰生物实验
- 细菌及其代谢产物(例如碱性磷酸酶)可能污染样本、干扰仪器运行并影响免疫测定
- 颗粒物和胶体(如二氧化硅、盐类)可能堵塞分析仪并缩短其使用寿命
实验室应将水视为一种关键试剂。虽然大多数临床分析仪需要CLRW级水,但某些应用(例如DNA测序、LC-MS、HPLC、ICP-MS)可能需要超纯水。正确选择和维护水处理设备可减少停机时间并提高实验室工作效率。
相关文章
- Best practices for microbial testing of purified water in the lab. Covers storage, culture and incubation conditions, and contaminants reduction.
- 查看全部 (18)
查找更多文章和操作规程
我们能为您提供什么帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 custserv@sial.com
或致电 +1 (800) 244-1173
其他支持
- 实验室水处理解决方案支持
我们将为您提供专业协助,为您实验室确定最佳的水处理方案。
- Calculators & Apps
Web Toolbox - science research tools and resources for analytical chemistry, life science, chemical synthesis and materials science.
- 客户支持请求
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- 常见问题解答
请查阅我们的“常见问题解答”,了解有关我们产品和服务的常见问题及其解答。
1. 临床与实验室标准研究所(CLSI)。《医学实验室中试剂水的制备与检测》。第5版。CLSI指南GP40。(ISBN 978-1-68440-266-3 [印刷版];978-1-68440-267-0 [电子版])。 美国临床与实验室标准研究所,2024年。