Merck
强化和连续下游工艺
提高运营效率和灵活性,同时减少占地面积和成本
主页完整的产品系列生物制药4.0强化和连续下游 (DSP) 工艺流通式精制色谱
想要提高下游工艺效率?
由于业内迫切需要新疗法,同时渴望在降低成本的同时确保运营灵活性和生产力,生物制造工作流程转型加速已是毋庸置疑的事实。
工艺强化、封闭和连续的生物工艺是实现上述目标的基础策略。为进一步提升效率、速度、可持续性,降低尺寸和成本,这一策略广泛成功部署在下游组合中。
为帮助生物制药生产商实现强化、封闭、数字化增强或完全连续的工艺流程,全面提升运营效率和灵活性水平,DSP套件中包含了多个杠杆工具。
流通式精制色谱
精制色谱发生在单克隆抗体下游工艺病毒灭活后,旨在去除单克隆抗体进料流中任何残留杂质。在传统批量工艺中,精制步骤占生产成本的近25%。将各个精制步骤整合成一个连续的流通工艺中,可以提高效率和产量,同时将成本降低10%。这种强化方法省却了中间储罐、减少了缓冲液用量并省去了产品稀释步骤,并降低了总体占地面积。  通过整合工艺控制系统,进一步降低了操作员干预等间接成本。
  •  Eshmuno® CP-FT树脂,旨在在流通正面色谱操作模式下有效去除单抗聚集体,负载能力比传统的结合/洗脱CEX色谱法高10倍。
  • Natrix® Q 层析膜,一种高容量、高通量的强阴离子交换膜吸附剂,旨在在流通操作条件下纯化生物分子。
相关类别
操作员穿着全套防护服,站在Mobius多柱捕获系统前
生物工艺色谱系统
一次性和复用性色谱系统是分离您的高价值分子的关键。
4种不同尺寸的亲和色谱与Eshmuno®树脂瓶放在黑色柜台上,背景中有一位科学家正在操作一台机器
亲和色谱树脂
亲和色谱常用于捕获阶段,用于分离目标分子并减少加工体积。
4种不同尺寸的Eshmuno CMX离子交换色谱树脂瓶
离子交换色谱树脂
离子交换(IEX)色谱根据目标分子和色谱树脂之间的电荷差异分离生物分子。
3种尺寸的Natrix Q层析膜装置
膜层析
使用膜层析法进行捕获和精制,优化下游纯化。Natrix膜可提高经济性和设施效率。
Pelicon盒式实验室级单向切向流过滤装置
切向流过滤设备
提升过滤精密度:我们的切向流过滤产品可确保单克隆抗体、疫苗等的纯度,从一次性使用扩展至反复使用。
相关资源
相关网络研讨会
多柱色谱高效应用
提高工艺效率并降低成本
相关视频
BioContinuum™平台:实现你的未来生物工厂!