Merck
主页life-science关于我们故事产品在现场:鲨鱼研究过滤器(单片型)
产品在现场:鲨鱼研究过滤器(单片型)
Danielle Bartz是夏威夷大学马诺阿分校的博士研究员,长期呆在海上观测路氏双髻鲨是否还将希洛湾当做自己的家园。
双髻鲨在希洛湾游弋
2023年5月3日 | 6分钟阅读
雨水和溅出的海水是Bartz的主要对手,因为在船上工作,她经常会遇上它们。让她担心的不是溅淋到笔记本电脑或者精密仪器,而是一个薄薄的、直径比易拉罐还小的过滤器。它本来就是为了被弄湿,毕竟是个过滤器,但Bartz关心的是它被如何弄湿。
她用这个薄如纸片的工具来过滤海水,寻找鲨鱼——不是寻找整条鲨鱼,而是鲨鱼的痕迹。人体会掉落头发和皮肤细胞和其他有机物,鲨鱼也一样。生物学家如今利用这种被称之为“环境DNA(或eDNA)”的DNA碎片来寻找物种出没的证据。研究人员用过滤器收集了eDNA碎片后,会对样本进行放大,最终确定是否一个海域存在特定的鲨鱼种群。
如果Bartz意外弄湿尼龙网过滤器,从其他来源引入eDNA,就会污染样本。正因如此,她比一般生物学家要花更多时间考虑如何让她的过滤器保持干燥。
通过“产品在现场”系列,我们将探讨我们的像Bartz这样的客户如何在特殊场合为了特殊用途使用我们的产品。我们最近联系上她,了解到她的关于鲨鱼、小船和过滤器的研究故事。
备注:为简明扼要,本访谈经过编辑。
您在哪里工作?
我是夏威夷大学马诺阿分校海洋生物研究生项目的博士研究员。我在希洛湾工作,它位于夏威夷岛(也称为大岛)的东侧。我相当多的时间是在船上,沿着希洛湾或在其内部巡航,采集研究样本。
您的研究课题是什么?
我研究随着时间的推移鲨鱼数量如何波动。二十世纪五、六十年代,一些渔民报告在夏威夷希洛湾一天可以捕到10-20条幼年双髻鲨。如今它们已被列入濒危物种,当地人很少能看到它们了。渔民们还注意到黑鳍鲨的大量增加,它们现在是比双髻鲨更常见、分布更广的鲨鱼种群。
路氏双髻鲨现在踪迹难寻,很难被镜头捕捉到,但Bartz对于跟鲨鱼同游并不陌生。这里,远洋白鳍鲨正对着镜头游来。Danielle Bartz提供视频。
这个工作为什么重要?
路氏双髻鲨在全球已经濒危,但还不被认为有从夏威夷完全消失的风险。在希洛湾,看起来双髻鲨已经从一度繁荣的庇护地接近消失。我正在记录这些,以期将整个州的这些种群的情况报告给管理机构。
您如何估算鲨鱼数量?
刚开始从事博士研究的时候,我计划通过捕捉、加贴标签和跟踪幼年双髻鲨来估算数量。尽管完成所有规划、许可和工作,这种方法并没有成功。我没能抓到一条幼年双髻鲨来救命,而且不只是我,没人抓到过它们。因此,这让我回到绘图板前。我的彻底失败让我一头扎进eDNA的世界,这对我来说是个全新的课题。
您是怎么知道这种新方法的?
我曾经有几年对eDNA感兴趣,但当时真的不敢从事基因组学的研究。当我试图寻找用不同的方法来估算种群数量动态时,我读到一篇论文,其中介绍了研究人员在关岛湾利用eDNA技术50年来首次检测到双髻鲨的踪迹。他们的海湾看起来跟希洛湾非常像,所以我想,为什么不试试呢?我冒昧给Alyssa Budd博士发去一份邮件,问她是不是可以跟我谈谈这个研究课题。说实话,我并没有抱太多希望,因为在夏威夷我只是一名默默无闻的研究生。但让我高兴的是她回复了,将我招入她的麾下,成为我的 “eDNA救星”,我喜欢这样称呼她。我很感激,在整个项目过程中她不断给我提供指导和引领。
Danielle Bartz戴着粉色帽和塑料手套在船上处理样品的两张照片。左图中,Bartz用镊子仔细地卷起一张过滤器。右图中,Bartz把过滤器塞进小管子。
在抽完水之后,Bartz必须很仔细地卷起过滤器,将它们放进小瓶中。Danielle Bartz提供照片
过滤器在您的方法中起什么作用?
在海洋中寻找鲨鱼eDNA好比在干草堆中找一根针。我过滤大量的海水进行,只是为了有机会得到一次阳性读数。完成过滤后,我小心地用镊子取下过滤器。我通常会在头上包一块毛巾来降低污染的风险,因为一滴散落的雨水、溅落的海水或者指纹都会毁掉样本。我然后卷起过滤器,有点像手卷饼,把它切成小块,塞进试管,以便开始执行eDNA放大的程序。
现场什么样的天气会带来麻烦?
刮风 下雨的天气总是让人操心。如果过滤器被雨淋到或者海水溅到,我得扔掉它们重来。如果过滤器被风吹落到船舱底部,我得扔掉它们重来。有时在我安装过滤器的时候会发生这种情况,这还不是大事。但如果在过滤完海水 之后 发生的话,那就是倒了大霉。刮风下雨天需要很仔细地计划所有活动。
成天呆在外面也很费力。是什么在激励你?
我两岁的时候就喜欢上鲨鱼。对我来说,在这个领域工作是梦想成真。每当想到这个工作可以更好地将本州或许更大范围内的双髻鲨的情况报告给管理机构,就很令人兴奋。
关于本系列
在我们的30万个产品中,有一部分会被用于有趣的场合。通过“产品在现场”系列,我们将聚焦那些在特殊场合为了特殊用途使用我们产品的人们。在船上?当然。用于另辟蹊径的研究方法?是的。用在凌晨3点您沉睡的时候?没错。
我们一直在寻找更多的故事。如果我们的产品被您用于您觉得特别的场合或者特殊的目的, 请发邮件给我们分享您的想法。
关于尼龙网过滤器
我们提供全面的膜过滤器产品组合,帮助一代又一代科学家抵达新的里程碑,将膜材料用于独特的应用,正如本故事所介绍的那样。Millipore® 尼龙网过滤器采用统一的、10至180微米范围的大孔径结构和网状开口。由于具有广泛的兼容性、强度、灵活性和亲水性,尼龙过滤器通常被用于微粒去除和纯化以及溶剂过滤。了解更多关于尼龙网过滤器的信息