About This Item
线性分子式:
C6H5C(C6H4OCH3)2Cl
CAS Number:
分子量:
338.83
Beilstein:
2471942
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
95%
形狀
solid
mp
119-123 °C (lit.)
官能基
chloro
phenyl
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C21H19ClO2/c1-23-19-12-8-17(9-13-19)21(22,16-6-4-3-5-7-16)18-10-14-20(24-2)15-11-18/h3-15H,1-2H3
InChI 密鑰
JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
DMT-Cl常被用作有机合成中各种官能团的保护基团。
應用
用于核苷和核苷酸的羟基保护基团。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)