化驗
97%
mp
58-62 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)CCBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
InChI 密鑰
DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
电流型生物传感器中的季铵化试剂。可用于硫醇和其他含硫化合物的烷基化。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)