化驗
99%
自燃溫度
971 °F
mp
105-108 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2
InChI 密鑰
LOCWBQIWHWIRGN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
379.4 °F - closed cup
閃點(°C)
193 °C - closed cup