About This Item
线性分子式:
(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2
CAS Number:
分子量:
398.42
Beilstein:
761261
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
97%
反應適用性
reagent type: ligand
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Carbonylations
reagent type: ligand
reaction type: Cycloadditions
reagent type: ligand
reaction type: Decarboxylations
reagent type: ligand
reaction type: Diels-Alder Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
137-142 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-20H,21-22H2
InChI 密鑰
QFMZQPDHXULLKC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于获得混合金属簇。
Ligand for metal-catalyzed allylic alkylation; decarboxylation of allylic esters; 1,3-diene synthesis; cycloaddition reactions; carbonylation reactions.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)