Merck
108456
Sigma-Aldrich
三甲基原甲酸酯
99%
别名:
三甲氧基甲烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH(OCH3)3
CAS Number:
分子量:
106.12
Beilstein:
969215
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
eCl@ss:
39021015
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
3.67 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
23.5 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 30 °C)
57 mmHg ( 40 °C)
化驗
99%
expl. lim.
5.1 %
折射率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES 字串
COC(OC)OC
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
原甲酸三甲酯是一种用于硝酸铊(III)介导的氧化过程的有效溶剂。它可与6-(N-D-核糖苯胺)尿嘧啶进行酸催化反应,形成8-去甲基-8-羟基-5-去氮杂异黄素
應用
在制备表面改性的胶体二氧化硅纳米粒子过程中,可使用原甲酸三甲酯作为脱水剂
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)