化驗
97%
形狀
solid
mp
69-71 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PTPN6(5777)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2-溴-4'-甲氧基苯乙酮已用于合成含有对甲氧基苯酰甲基光可裂解侧基的光敏二嵌段共聚物 。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges