About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4COCH2Br
CAS Number:
分子量:
229.07
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
98%
mp
60-62 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
IOOHBIFQNQQUFI-UHFFFAOYSA-N
應用
2-溴-3′-甲氧基苯乙酮是一种烷化剂,用于稳定人血浆中的氯吡格雷活性代谢产物 (AM) 。也用于血液中活性代谢物的衍生化,以确保其在样本处理和储存期间的稳定性
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)