一般說明
2-羧基苯甲醛是一种醛酸,可用于合成功能化二氮杂磷杂环戊烷(diazaphospholane)。
應用
2-羧基苯甲醛是使用两种纯细菌菌株 巴斯德菌 进行的荧蒽生物降解的代谢产物。IFA (B-2) 和 分枝杆菌 吡咯-1 (AM) 。它被用于通过还原 C-N 偶联和与胺的分子内酰胺化来合成一系列 N-取代异吲哚酮 。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2