化驗
95%
形狀
solid
mp
178-183 °C (lit.)
溶解度
organic solvents: soluble
官能基
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H19NO4/c1-5-17-12(15)10-7-11(13(16)18-6-2)9(4)14-8(10)3/h14H,5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
LJXTYJXBORAIHX-UHFFFAOYSA-N
一般說明
二乙基1,4-二氢-2,6-二甲基-3,5-吡啶二羧酸酯常被用作有机合成中的合成砌块,用于制备各种生物活性化合物。
應用
二乙基-1,4-二氢-2,6-二甲基-3,5-吡啶二羧酸酯(DTP)被用于研究乙醇/水溶液中的DTP在玻璃碳电极上的电化氧化机理。
用作有机催化还原胺化反应和共轭还原反应的氢源。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2