化驗
98%
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CNCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
QHJABUZHRJTCAR-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
rat ... Grin2a(24409)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
N-甲基-1,3-二氨基丙烷(MeDAP)已被用作合成两种结晶铝磷酸盐的结构导向分子。 它也已被用于以脂肪酶为催化剂合成阿夫唑嗪和氯化吡啶中间体。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
107.6 °F - DIN 51755 Part 1
閃點(°C)
42 °C - DIN 51755 Part 1
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter