Merck
129100
Sigma-Aldrich
5-溴戊酸乙酯
98% (contains silver wool as stabilizer)
别名:
5-Bromopentanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-bromopentanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br(CH2)4COOC2H5
CAS Number:
分子量:
209.08
Beilstein:
1752023
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98% (contains silver wool as stabilizer)
形狀
liquid
包含
(Contains silver wool as stabilizer)
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
104-109 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-2-10-7(9)5-3-4-6-8/h2-6H2,1H3
InChI 密鑰
AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Ethyl 5-bromovalerate was used in the preparation of S(γ-Carboxypropyl)-DL-homocysteine and S(δ-Carboxybutyl)-DL-homocysteine. It was also used in the preparation of ethyl 5-azidovalerate.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.2 °F - closed cup
閃點(°C)
104 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)