Merck
129364
Sigma-Aldrich
4-碘苯胺
98%
别名:
p-Iodoaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
IC6H4NH2
CAS Number:
分子量:
219.02
Beilstein:
774101
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
61-63 °C (lit.)
溶解度
H2O: slightly soluble
alcohol: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
官能基
iodo
SMILES 字串
Nc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H6IN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI 密鑰
VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4-碘苯胺是活性最强的高铁血红蛋白前体
應用
用 4-碘苯胺制备了苯基官能化氧化石墨烯 (I-Ph-GO)
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)