化驗
99%
形狀
powder
mp
91-93 °C (lit.)
官能基
maleimide
SMILES 字串
O=C1NC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H3NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H,(H,5,6,7)
InChI 密鑰
PEEHTFAAVSWFBL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
马来酰亚胺(2,5-吡咯二酮)是一种新型纳米颗粒表面官能团,易于与细胞穿透肽偶联。通过点击化学可以实现偶联,从而保留其生物功能。
马来酰亚胺可用作Diels Alder反应的亲二烯体(dienophile),用于合成大分子。
马来酰亚胺可用作Diels Alder反应的亲二烯体(dienophile),用于合成大分子。
應用
铑催化的芳基硼酸共轭芳基化反应。
马来酰亚胺官能化二氧化硅颗粒可用于固定牛血清白蛋白(BSA)-硼酸(BA)偶联物。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges