Merck
133973
Sigma-Aldrich
溴乙酸乙酯
reagent grade, 98%
别名:
Bromoacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-bromoacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH2COOC2H5
CAS Number:
分子量:
167.00
Beilstein:
506456
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
reagent grade
品質等級
蒸汽壓力
2.6 mmHg ( 25 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
溶解度
water: insoluble
密度
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)CBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
溴代乙酸乙酯常在有机合成中用作为烷化剂和酰化试剂。溴代乙酸乙酯与叔丁基杯[4]芳烃进行衍生化反应,生成1,3-二酯取代的杯[4]芳烃。它还与芳基硼酸在氧化铜(I)共催化下发生Suzuki型交叉偶联反应
應用
溴乙酸乙酯用于在水性介质中制备可逆光敏香豆素稳定的聚合物纳米颗粒,其可用作可检测的药物载体
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
116.6 °F - closed cup
閃點(°C)
47 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)